Learn More
Solución de bromuro de potasio 0,5 mol/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12913574 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12913574 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12913574 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 254 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bromide
Envase Frasco
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Fórmula molecular BrK
Concentración 0.5 M
Número MDL MFCD00011358
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nombre IUPAC bromuro de potasio
Peso molecular (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:32030