Learn More
Bromuro de potasio, grado FTIR premium, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1435°C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium bromide |
| Punto de fusión | 730°C |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 200 Pc. |
| Olor | Odorless |
| Envase | 0.5g packets |
| Índice de refracción | 1.559 |
| Densidad | 2.75 g/mL |
| Fórmula lineal | KBr |
| Mostrar más |