Descripción
100 g, tarro de cristal
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1435 °C |
| Punto de fusión | 734 °C |
| CAS | 2-3-7758 |
| Color | Blanco |
| pH | 5 a 8,8 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Tarro de cristal |
| Presión de vapor | < °0,01 mmHg a 20 C |
| Fórmula molecular | BrK |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium bromide