Learn More
Bromuro de potasio, Grado FTIR, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium bromide is used as a veterinary drug, as an antiepileptic medication for dogs. It used for removal of peripheral membrane proteins. Potassium bromide and sodium perborate play an important role for mild and regioselective oxidative bromination of anilines. Its Pellet is useful for fine structural characteristics by infared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1435°C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium Bromide |
| Punto de fusión | 730°C |
| Nombre de nota | FTIR Grade |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Índice de refracción | 1.559 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 2.75 g/mL |
| Información de solubilidad | Soluble in water and slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in acetate. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium bromide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide