Learn More
Bromuro de potasio, grado FT-IR, ≥ 99% a base de metales traza, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15632160 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15632160 100 g 100 g
15642160 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15632160 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 221864100G
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 2-3-7758
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bromide
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KBr
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC potasio; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 119g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (trace metals basis)
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1mmHg (795°C), 0.01mmHg (20°C)
Nombre del producto
  • Potassium bromide