Learn More
Potassium bromide, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1,383°C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium bromide |
| Punto de fusión | 734°C (literature) |
| Nombre de nota | Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99% |
| % máx. CAS | 100.0000% |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | KBr |
| Nombre IUPAC | bromuro de potasio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119 |
| Porcentaje de pureza | >99% |
| Mostrar más |