Learn More
Bromuro de potasio, para espectroscopía infrarroja, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium bromide |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | KBr |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Nombre IUPAC | potasio; bromuro |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119g/mol |
| Grado | Not Available |
| Presión de vapor | 0,01 mmHg (20 °C), 1 mmHg (795 °C) |