Learn More
Rectángulo óptico de cristal de bromuro de potasio, 41 mm x 23 mm x 6 mm, pulido por ambos lados, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423665 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15423665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038481.KT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromide crystal optic rectangle
Nombre de nota 41mm x 23mm x 6mm, Polished both sides
CAS 2-3-7758
Cantidad 1 Ea.
Fórmula molecular BrK
Número MDL MFCD00011358
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nombre IUPAC potasio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030