Learn More
Rectángulo óptico de cristal de bromuro de potasio, 38,5 mm x 19,5 mm x 4 mm, pulido por ambos lados, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Potassium bromide crystal optic rectangle |
| Nombre de nota | 38.5mm x 19.5mm x 4mm, Polished both sides |
| CAS | 2-3-7758 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Fórmula molecular | BrK |
| Número MDL | MFCD00011358 |
| Sinónimo | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
| Clave InChI | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].[Br-] |
| Nombre IUPAC | potasio; bromuro |
| Afficher plus |