Learn More
Rectángulo óptico de cristal de bromuro de potasio, 38,5 mm x 19,5 mm x 4 mm (perforado), pulido por ambos lados, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483655 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15483655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038475.KT
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromide crystal optic rectangle
Nombre de nota 38.5mm x 19.5mm x 4mm (drilled), Polished both sides
CAS 2-3-7758
Cantidad 1 Ea.
Fórmula molecular BrK
Número MDL MFCD00011358
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nombre IUPAC potasio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030