Learn More
Bromuro de potasio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15538074 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Unit Size:
500 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
15538074 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15538074 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 299701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium Bromide
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula molecular BrK
Número MDL MFCD00011358
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Nombre IUPAC bromuro de potasio
Peso molecular (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.99
Porcentaje de pureza 99.4%
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bromide 
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide 