Especificaciones
| Punto de ebullición | 1435 °C |
| Punto de fusión | 734 °C |
| Color | Blanco |
| pH | 5 a 8,8 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 250 g |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Presión de vapor | < °0,01 mmHg a 20 C |
| Nombre IUPAC | bromuro de potasio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium bromide