Learn More
Bromuro de potasio, +99 %
Código de producto. 11474020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
2.50 Kg
250 g
500 g
5000 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474020 2.5 kg 2.50 Kg
11454020 100 g 100 g
11447807 250 g 250 g
11464020 500 g 500 g
11437807 1000 g 1000 g
11457807 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11474020 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16339.A4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    141.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 20.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Se utiliza como reactivo analítico y agente oxidante. El bromato de potasio se utiliza principalmente como agente de maduración para la harina y como acondicionador de masa. También se utiliza como reactivo de laboratorio, en compuestos para ondas permanentes, como aditivos alimentarios y explosivos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo analítico y como agente oxidante. El bromato de potasio se utiliza principalmente como agente de maduración para la harina y como acondicionador de masa. También se utiliza como reactivo de laboratorio, en compuestos de onda permanente como los aditivos alimentarios y los explosivos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en alcohol pero insoluble en acetona y etanol.
Notas
Oxidante fuerte. Incompatible con materiales combustibles, orgánicos, agentes reductores, aluminio y metales finamente pulverizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-3-7758
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1435°C
Nombre del producto químico o material Potassium bromide
Punto de fusión 730°C
Cantidad 2.5 kg
Olor Odorless
Índice de refracción 1.559
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.75
Índice Merck 14,7618
Información de solubilidad Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
Nombre IUPAC potasio; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación