Learn More
Bromuro de potasio, +99 %
Descripción
Se utiliza como reactivo analítico y agente oxidante. El bromato de potasio se utiliza principalmente como agente de maduración para la harina y como acondicionador de masa. También se utiliza como reactivo de laboratorio, en compuestos para ondas permanentes, como aditivos alimentarios y explosivos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Se utiliza como reactivo analítico y como agente oxidante. El bromato de potasio se utiliza principalmente como agente de maduración para la harina y como acondicionador de masa. También se utiliza como reactivo de laboratorio, en compuestos de onda permanente como los aditivos alimentarios y los explosivos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en alcohol pero insoluble en acetona y etanol.
Notas
Oxidante fuerte. Incompatible con materiales combustibles, orgánicos, agentes reductores, aluminio y metales finamente pulverizados
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1435°C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium bromide |
| Punto de fusión | 730°C |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Índice de refracción | 1.559 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 2.75 |
| Índice Merck | 14,7618 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium bromide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide
RU– Solo para uso en investigación