Learn More
Bromuro de potasio, +99 %
Código de producto. 11454020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
2.50 Kg
250 g
500 g
5000 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454020 100 g 100 g
11447807 250 g 250 g
11464020 500 g 500 g
11437807 1000 g 1000 g
11457807 5000 g 5000 g
11474020 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11454020 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16339.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Se utiliza como reactivo analítico y agente oxidante. El bromato de potasio se utiliza principalmente como agente de maduración para la harina y como acondicionador de masa. También se utiliza como reactivo de laboratorio, en compuestos para ondas permanentes, como aditivos alimentarios y explosivos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo analítico y como agente oxidante. El bromato de potasio se utiliza principalmente como agente de maduración para la harina y como acondicionador de masa. También se utiliza como reactivo de laboratorio, en compuestos de onda permanente como los aditivos alimentarios y los explosivos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en alcohol pero insoluble en acetona y etanol.
Notas
Oxidante fuerte. Incompatible con materiales combustibles, orgánicos, agentes reductores, aluminio y metales finamente pulverizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-3-7758
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1435°C
Nombre del producto químico o material Potassium bromide
Punto de fusión 730°C
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,7618
Información de solubilidad Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
Nombre IUPAC potasio; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.559
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.75
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide
RU– Solo para uso en investigación