Learn More
Bromuro de potasio, +99 %, para espectroscopía, grado IR, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1435.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium bromide |
| Punto de fusión | 734.0°C |
| Nombre de nota | 99+% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino fino |
| Cantidad | 25 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Argentometry) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium bromide