Learn More
Bromuro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10187743 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10187743 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10046383 100 g Frasco de plástico 100 GR
10164990 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10187743 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222550025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    130.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 10.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-3-7758
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1435.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium bromide
Punto de fusión 734.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 5.0 to 8.8 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Fórmula lineal KBr
Índice Merck 15, 7739
Información de solubilidad Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C),1.42g/L ethanol (25°C),217g/L glycerol,4g/L alcohol
Nombre IUPAC potasio; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 119
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.2% max. (130°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromide