Learn More
Bromuro de potasio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1435.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium bromide |
| Punto de fusión | 734.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 50 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 33% (K) Typical (Argentometry) |
| Fórmula lineal | KBr |
| Índice Merck | 15,7739 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium bromide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide