Learn More
Bromato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Bromate |
| CAS | 7758-01-2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | Br O3 . K |
| Sinónimo | Bromic acid','potassium salt (1:1), Bromic acid','potassium salt (8CI,9CI), Potassium bromate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].[O-]Br(=O)=O |
| Nombre IUPAC | potasio; bromato |
| Peso molecular (g/mol) | 167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.8668 |