Learn More
Bromato de potasio, TRC
Código de producto. 30411445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411445 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30411445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP6950255G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bromate
CAS 7758-01-2
Cantidad 5 g
Fórmula molecular Br O3 . K
Sinónimo Bromic acid','potassium salt (1:1), Bromic acid','potassium salt (8CI,9CI), Potassium bromate
Fórmula InChI InChI=1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
SMILES [K+].[O-]Br(=O)=O
Nombre IUPAC potasio; bromato
Peso molecular (g/mol) 167
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.8668