Learn More
Solución de bromoro potásico, volumétrica, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice
Código de producto. 15614140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15614140 1 L Frasco de polietileno 1 litro
1 options
Código de producto. 15614140 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 342681L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.00€
    73.32€ / 1 litros
    Ahorro 9.68€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Volumétrico, 1/60 M de KBrO3 (0,1 N)
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromate solution
CAS 1-2-7758
Forma física Líquidos
Cantidad 1 L
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular BrKO3
Fórmula lineal KBrO3
Número MDL MFCD00011359
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Nombre IUPAC potasio; bromato
Peso molecular (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Formula Weight (peso de la fórmula) 167g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromate solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate