Learn More
Solución de bromato potásico, 0,0167 M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Código de producto. 12930874 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12930874 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12930874 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 035 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    173.88€ / 1000 ml
    Ahorro 73.12€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromate solution
Envase Frasco
CAS 1-2-7758
Fórmula molecular BrKO3
Concentración 0.0167 M
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Nombre IUPAC potasio; bromato
Peso molecular (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:38211
Grado Eu. Ph. Referencia
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromate 0.0167M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004400
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .