Learn More
Solución de bromato potásico, 0,0083 M, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Código de producto. 12920874 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12920874 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12920874 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 034 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium bromate solution
Envase Frasco
CAS 1-2-7758
Fórmula molecular BrKO3
Concentración 0.0083 M
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Nombre IUPAC potasio; bromato
Peso molecular (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:38211
Grado Farmacopea Europea farmacopea Referencia
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium bromate 0.0083M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004500
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Mention de danger
  • H350-Puede provocar cáncer.
Conseils de prudence
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.