Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Bromate |
| Envase | Frasco |
| CAS | 1-2-7758 |
| Fórmula molecular | BrKO3 |
| Concentración | 0,016 a 0,017 M |
| Clave InChI | OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [O-]Br(=O)=O.[K+] |
| Nombre IUPAC | potasio; bromato |
| Peso molecular (g/mol) | 167.00 |
| PubChem CID | 23673461 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium bromate 0.1N (1/60M). Volumetric Solution
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H350-Puede provocar cáncer.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .