Learn More
Bromato de potasio/bromuro de potasio, solución estandarizada de 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353697 1 L 1 litro
11363697 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035593.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.50€
    79.65€ / 1 litros
    Ahorro 11.85€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
KBrO3/KBr
Potassium bromate/Potassium bromide is used as an analytical reagent for volumetric analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular KBrO3/KBr
Número MDL MFCD00011359
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromate/Potassium bromide
Olor Odorless
Forma física Líquido
Color Incolora
Solubilidad Miscible with water
Tipo Analytical Volumetric Solution
Cantidad 1 L
Grado Standard
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromate/Potassium bromide, 0.1N Standardized Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide, Potassium bromate