Learn More
Bromato de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11428762 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428762 250 g 250 GR
10715151 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428762 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/3880/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1-2-7758
Fórmula molecular BrKO3
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL 11359
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nombre IUPAC potasio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Punto de fusión 350°C
Color Blanco
pH 5 to 9
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.01g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.