Learn More
Concentrado de bromato potásico, para solución estándar de 1L, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice
Código de producto. 15695210 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 c/u
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15695210 1 Pc. cada uno
15605220 6 x 1 c/u paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15695210 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 380801EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.20€
    62.88€ / paquete de 1
    Ahorro 5.32€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
para solución estándar de 1 l, 1/60 M de KBrO3 (0,1 N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular BrKO3
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00011359
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nombre IUPAC potasio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromate concentrate
CAS 1-2-7758
Forma física Liquid
Cantidad 1 Pc.
Fórmula lineal KBrO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 167g/mol
Grado Not Available
Envase Ampolla
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromate concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate