Learn More
Concentrado de bromato potásico, para solución estándar de 1L, 1/60 M KBrO3 (0,1N), Solstice
Código de producto. 15605220 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 c/u
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15605220 6 x 1 c/u paquete de 6
15695210 1 Pc. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15605220 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 380806X1EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
para solución estándar de 1 l, 1/60 M de KBrO3 (0,1 N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular BrKO3
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00011359
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nombre IUPAC potasio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromate concentrate
Nombre de nota Para solución estándar de 1L, 1/60 M KBrO3 (0,1N)
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
% mín. CAS ≥3.0000%, ≥95.0000%
% máx. CAS <5.0000%, ≤100.0000%
Forma física Concentración
Cantidad 6 x 1 c/u
Envase Ampolla
Densidad 1.024 g/cm3
Fórmula lineal KBrO3
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Grado Not Available