Learn More
Solución volumétrica estándar Acculute de bromato potásico, concentración final 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 U
6 U
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319309 1 U 1 unidad
11309309 6 U 6 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088592.LQ
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular BrKO3
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00011359
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nombre IUPAC potasio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromate Acculute Standard Volumetric Solution
Color Incolora
Nombre de nota Final Concentration 0.1N
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
Número UN UN3139
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Cantidad 1 U
Forma física Líquido