Learn More
Solución volumétrica estándar Acculute de bromato potásico, concentración final 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 U
6 U
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 unidades
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309309 6 U 6 unidades
11319309 1 U 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088592.LS
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular BrKO3
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00011359
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nombre IUPAC potasio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromate Acculute Standard Volumetric Solution
Color Incolora
Nombre de nota Final Concentration 0.1N
CAS 1-2-7758
Número UN UN3139
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Cantidad 6 U
Forma física Líquido