Learn More
Bromato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403807 500 g 500 g
11493797 100 g 100 g
11413807 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18258.36
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.00 g/mol
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo analítico y como agente oxidante. El bromato de potasio se utiliza principalmente como agente de maduración para la harina y como acondicionador de masa. También se utiliza como reactivo de laboratorio, en compuestos de onda permanente como los aditivos alimentarios y los explosivos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en alcohol pero insoluble en acetona y etanol.
Notas
Oxidante fuerte. Incompatible con materiales combustibles, orgánicos, agentes reductores, aluminio y metales finamente pulverizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1-2-7758
Fórmula molecular BrKO3
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00011359
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nombre IUPAC potasio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium bromate
Punto de fusión ∼370°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Densidad 3.27
Número UN UN1484
Índice Merck 14,7617
Información de solubilidad Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium bromate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sólido comburente Categoría 1
Hazard Statement
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromate