Learn More
Bromato de potasio, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10474335 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10474335 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10338490 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10474335 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208850025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    224.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 15.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1-2-7758
Fórmula molecular BrKO3
Peso molecular (g/mol) 167.01
Número MDL MFCD00011359
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nombre IUPAC potasio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromate
Punto de fusión 350.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal KBrO3
Fieser 11,431
Índice Merck 15, 7738
Información de solubilidad Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in boiling water
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.27
Densidad 3.2700g/mL