Learn More
Bromato de potasio, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222044 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10338490 500 g Frasco de plástico 500 g
10474335 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10338490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208855000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1-2-7758
Fórmula molecular BrKO3
Peso molecular (g/mol) 167.01
Número MDL MFCD00011359
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nombre IUPAC potasio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromate
Punto de fusión 350.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal KBrO3
Fieser 11,431
Índice Merck 15, 7738
Información de solubilidad Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.01
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.27
Densidad 3.2700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.