Learn More
Bromato de potasio, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10227310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10227310 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10043230 250 g Frasco de plástico 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10227310 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 268390010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1-2-7758
Fórmula molecular BrKO3
Peso molecular (g/mol) 167.01
Número MDL MFCD00011359
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nombre IUPAC potasio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Potassium bromate
Punto de fusión 350.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 5 to 9 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal KBrO3
Fieser 11,431
Índice Merck 15, 7738
Información de solubilidad Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.01
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.1% max. (105°C)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.27
Densidad 3.2700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.