Learn More
Bromato de potasio, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium bromate |
| Punto de fusión | 350.0°C |
| Nombre de nota | p.a. |
| Color | Blanco |
| pH | 5 to 9 (5% soln. at 20°C) |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 250 g |
| Pérdida por secado | 0.1% max. (105°C) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 3.27 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium bromate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Sólido comburente Categoría 1
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromate