Learn More
Borohidruro de potasio, TRC
Código de producto. 30417782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417782 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30417782 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69504010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Borohydride
CAS 13762-51-1
Cantidad 10 g
Fórmula molecular KBH4
Sinónimo Potassium Tetrahydroborate
Fórmula InChI InChI=1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
SMILES [BH4-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;boranuida
Peso molecular (g/mol) 53.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 54.0043