Learn More
Borohidruro de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Borohydride |
| CAS | 13762-51-1 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula molecular | KBH4 |
| Sinónimo | Potassium Tetrahydroborate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1 |
| SMILES | [BH4-].[K+] |
| Nombre IUPAC | potasio;boranuida |
| Peso molecular (g/mol) | 53.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 54.0043 |