Learn More
Borohidruro de potasio, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15492777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492777 1 kg 1 Kg
15472777 100 g 100 g
15482777 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046847.A1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Fuente de hidrógeno, agente reductor para aldehídos, cetonas, cloruros ácidos; agente espumante para plásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13762-51-1
Fórmula molecular BH4K
Peso molecular (g/mol) 53.94
Número MDL MFCD00011396
Clave InChI ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
SMILES [BH4-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium borohydride
Punto de fusión >400°C (decomposition)
Forma física Gránulos de malla - 4
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal KBH4
Número UN UN1870
Índice Merck 14,7616
Información de solubilidad Soluble in water (19g/100g ); methanol (3;9g/100g ); 4:1 water:methanol mixture (13g/100g ).
Nombre IUPAC potasio;boro(1-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.94
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.494
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.17 g/mL