Learn More
Borohidruro de potasio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium borohydride |
| Punto de fusión | 500.0°C |
| Nombre de nota | 98% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Fórmula lineal | KBH4 |
| Fieser | 04,398; 06,476; 08,407 |
| Índice Merck | 15, 7737 |
| Mostrar más |