Learn More
Potassium Bisulfate, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15692210 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15692210 500 g Poly Bottle 500 g
15682210 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15692210 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 223476500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-93-7
Fórmula molecular HKO4S
Peso molecular (g/mol) 136.16
Número MDL MFCD00011404
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
Nombre IUPAC potasio; sulfato de hidrógeno
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bisulfate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal KHSO4
Número UN UN2509
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.17g/mol
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Densidad 2.32g/mL at 25°C