Learn More
Bisulfato de potasio, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium bisulfate |
| Punto de fusión | de 200 °C |
| CAS | 7646-93-7 |
| Color | Incolora |
| % máx. CAS | 1 |
| Cantidad | 25 kg |
| Fórmula molecular | HKO4S |
| Fórmula lineal | KHSO4 |
| Número MDL | MFCD00011404 |
| Sinónimo | Potassium hydrogen sulfate |
| Mostrar más |