Learn More
Potassium bisulfate, Puriss., 98-102%, Honeywell
Código de producto. 15671150 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 kg
Envase:
Bolsa de papel/poli
Tamaño de la unidad:
25 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15671150 25 kg Bolsa de papel/poli 25 Kg
1 options
Código de producto. 15671150 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 1260525KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bisulfate
Nombre de nota Puriss., 98-102%
CAS 7646-93-7
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98 to 102%
Fórmula molecular HKO4S
Número MDL MFCD00011404
Número UN UN2509
Sinónimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC potasio; sulfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 136.16
PubChem CID 516920
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli