Learn More
Bisulfato de potasio, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Código de producto. 15623350 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 Kg
500 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15623350 6 x 1 kg paquete de 6
15603350 500 g 500 g
15693340 1 kg 1 Kg
15613350 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15623350 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 312606X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    501.47€ / paquete de 6
    Ahorro 68.53€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a.,≥99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-93-7
Fórmula molecular HKO4S
Peso molecular (g/mol) 136.16
Número MDL MFCD00011404
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
Nombre IUPAC potasio; sulfato de hidrógeno
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bisulfate
Forma física Powder
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal KHSO4
Número UN UN2509
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.17
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Puriss. P.a.
Densidad 2,32g/mL a 25 °C