Learn More
Potassium bisulfate, Honeywell™
Código de producto. 15675960 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15675960 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15675960 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 603631KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., ≥98,0 % (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bisulfate
CAS 7646-93-7
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular HKO4S
Fórmula lineal KHSO4
Número MDL MFCD00011404
Número UN UN2509
Sinónimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC potasio; sulfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 136.16
PubChem CID 516920
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.17g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (T)
Densidad 2.32g/mL at 25°C