Learn More
Bisulfato de potasio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13297059 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13297059 10 kg Tambor de plástico 10 KG
13217069 500 g Frasco de vidrio 500 GR
13277059 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13297059 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447610100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    532.65€ / 10 Kg
    Ahorro 102.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Bisulfato de potasio, 99 %, HKO4S, número de CAS 7646-93-7, bisulfato potásico, ácido sulfúrico, sal monopotásica, sal enixum, hidrogensulfato de potasio, sulfato de potasio ácido, sulfato de ácido potásico, sulfato de hidrógeno de potasio, sulfato monopotásico, Caswell n.º 682c, 500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-93-7
Fórmula molecular HKO4S
Peso molecular (g/mol) 136.16
Número MDL MFCD00011404
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bisulfate
Punto de fusión 214.0°C
Cantidad 10 kg
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal KHSO4
Índice Merck 15,7734
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Nombre IUPAC potasio; sulfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.16
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bisulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.