Learn More
Bisulfato de potasio, 98,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10378943 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10542611 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10378943 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207750025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    179.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 12.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7646-93-7 | HKO4S | 136.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-93-7
Fórmula molecular HKO4S
Peso molecular (g/mol) 136.16
Número MDL MFCD00011404
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
Nombre IUPAC potasio; sulfato de hidrógeno
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bisulfate
Punto de fusión 214.0°C
Nombre de nota c.p.
Color Blanco
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.50%
Fórmula lineal KHSO4
Fieser 01,909
Índice Merck 15, 7734
Información de solubilidad Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.16
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Densidad 2.32
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bisulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.