Learn More
Bisnonafluoro-1-butanosulfonimidato de potasio, TRC
Código de producto. 30137480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137480 50 mg 50 miligramos
30137475 10 mg 10 miligramos
17992845 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137480 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69871850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129135-87-1
Fórmula molecular C8NO4F18S2K
Peso molecular (g/mol) 619.28
Sinónimo 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-[(nonafluorobutyl)sulfonyl]-1-butanesulfonamide Potassium Salt, Bis(nonafluorobutanesulfone)imide Potassium Salt, EF-N 442, Potassium Bis(nonafluorobutanesulfonimide), Potassium bis(nonafluorobutanesulfonyl)imide, Potassium bis(perfluorobutanesulfonyl)imide;
Nombre IUPAC potasio; bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4,4-nonafluorobutilsulfonil)azaniuro
SMILES [K+].FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bisnonafluoro-1-butanesulfonimidate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8F18NO4S2.K/c9-1(10,5(17,18)19)3(13,14)7(23,24)32(28,29)27-33(30,31)8(25,26)4(15,16)2(11,12)6(20,21)22;/q-1;+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.8618