Learn More
Bis(trimetilsilil)amida de potasio (95%), TRC
Código de producto. 30400489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30400489 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30400489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK999970500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bis(trimethylsilyl)amide
CAS 40949-94-8
Fórmula molecular C6 H18 K N Si2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, potassium salt (1:1) (ACI), Potassium, [bis(trimethylsilyl)amino]- (7CI), Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, potassium salt (9CI), Hexamethyldisilazane potassium salt, KHMDS, N,N-Bis(trimethylsilyl)amine potassium salt, Potassium bis(trimethylsilyl)amide, Potassium hexamethyldisilazamide, Potassium hexamethyldisilazane, Potassium hexamethyldisilazide, Potassium hexamethyldisilyl azide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
SMILES C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC [bis(trimetilsilil)amino]potasio
Peso molecular (g/mol) 199.483
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.061