Learn More
Solución de bis(trimetilsilil)amida de potasio, 0,7 M en tolueno, + 99,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742623 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10642813 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10742623 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 418231000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40949-94-8 | C6H18KNSi2 | 199.485 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bis(trimethylsilyl)amide
Color Amarillo
Nombre de nota 0.5M solution in toluene
CAS 40949-94-8, 108-88-3
Fórmula molecular C6H18KNSi2
Fórmula lineal [(CH3)3Si]2NK
Número MDL MFCD00010330
Concentración 0.6 to 0.8M (Total base)
Densidad 0.8760g/mL
Sinónimo potassium bis trimethylsilyl amide, khmds, potassium hexamethyldisilazide, hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis trimethylsilyl azanide, potassium bis trimethylsilyl amide 1m sol. in thf, potassiumbis trimethylsilyl amide, hexamethyldislazane potassium salt, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis-trimethylsilylamide
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[K+]
Nombre IUPAC potasio; bis(trimetilsilil)azanida
Peso molecular (g/mol) 199.485
PubChem CID 3251421
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.49
Porcentaje de pureza 0.6 to 0.8 M (Total base)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.876
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −21°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bis(trimethylsilyl)amide, 0.7M (15 wt.%) solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.