Learn More
Hidrato de bis(oxalato)oxotitanato(IV) de potasio, Puratronic™ , 99,997% (base metálica)
Código de producto. 11360148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
50 g
Tamaño de la unidad:
2 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11360148 2 g 2 g
11370148 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042898.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14402-67-6 | C4K2O9Ti | 318,10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14402-67-6
Fórmula molecular C4K2O9Ti
Peso molecular (g/mol) 318.10
Número MDL MFCD00150592
Clave InChI UHWHMHPXHWHWPX-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo Potassium titanyloxolate
Nombre IUPAC dioxalato de oxotitaniobis(ilio) dipotásico
SMILES [K+].[K+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bis (oxalato)oxotitanate (IV) hydrate
Color Incolora
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal K2[TiO(C2O4)2]·xH2O
Cantidad 2 g
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.10 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Puratronic
Forma física Polvo cristalino grueso
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación